4-(Trifluorometoxi)benzaldehído ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T2256-25G T2256-5G
TCIAT2256-25GEA 184 EUR
TCIAT2256-25G TCIAT2256-5G
4-(Trifluorometoxi)benzaldehído ≥97.0% (por GC)
4-(Trifluorometoxi)benzaldehído
Formula: C₈H₅F₃O₂
MW: 190.12 g/mol
Pto. Ebullición: 93°C
Densidad: 1.331
Pto. de inflamación: 70°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041530
Núm. CAS: 659-28-9
EINECS: 211-531-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a052480042b6ba99f51c2c3f5bd6da116ba1a70&vid=7a052480042b6ba99f51c2c3f5bd6da116ba1a70&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %