α-α-α-Trifluoro-4-tolualdehido ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-(Trifluorometil)benzaldehído
T1091-25G T1091-250G T1091-5G
TCIAT1091-25GEA 48 EUR
TCIAT1091-25G TCIAT1091-250G TCIAT1091-5G
α-α-α-Trifluoro-4-tolualdehido ≥95.0% (por GC)
α-α-α-Trifluoro-4-tolualdehido
Formula: C₈H₅F₃O
Número MDL: MFCD00006952
Núm. CAS: 455-19-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64ba2b1bb26331c7fd03eec734df2dd4fe86a5ba&vid=64ba2b1bb26331c7fd03eec734df2dd4fe86a5ba&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %