Ácido α-α-α-trifluoro-p-toluico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ácido 4-(trifluorometil)benzoico
T1145-25G T1145-5G
TCIAT1145-25GEA 107 EUR
TCIAT1145-25G TCIAT1145-5G
Ácido α-α-α-trifluoro-p-toluico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido α-α-α-trifluoro-p-toluico
Formula: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,12 g/mol
Pto. de fusión: 219…220 °C
Número MDL: MFCD00002562
Núm. CAS: 455-24-3
EINECS: 207-242-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ab985f21224bb5b354c8896c920150184565a8e&vid=3ab985f21224bb5b354c8896c920150184565a8e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 221.0 to 225.0 deg-C