4-Aminobutan-1-ol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-Hydroxybutylamine, 4-Amino-1-butanol
A1013-25G A1013-5G
TCIAA1013-25GEA 217 EUR
TCIAA1013-25G TCIAA1013-5G
4-Aminobutan-1-ol ≥98.0% (por GC)
4-Aminobutan-1-ol
Formula: C₄H₁₁NO
MW: 89,14 g/mol
Pto. Ebullición: 206°C
Pto. de fusión: 16…18 °C
Densidad: 0,967 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 108°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008230
Núm. CAS: 13325-10-5
EINECS: 236-364-4
UN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8210b631a54dec476b9bf4e1d7b8c551f3e36ad1&vid=8210b631a54dec476b9bf4e1d7b8c551f3e36ad1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %