4-Amino-2-cloropiridina
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Cloropiridin-4-amina, 2-Cloro-4-piridilamina
A0895-1G
A0895-25G
A0895-5G
TCIAA0895-1GEA
16
EUR
TCIAA0895-1G
TCIAA0895-25G
TCIAA0895-5G
4-Amino-2-cloropiridina
4-Amino-2-cloropiridina
Formula:
C₅H₅ClN₂ MW: 128.56 g/mol Pto. Ebullición: 300 |
Número MDL:
MFCD00060089 Núm. CAS: 14432-12-3 EINECS: 238-403-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 90.0 to 94.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |