4-Amino-3-nitropiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A2260-25G A2260-5G
TCIAA2260-25GEA 224 EUR
TCIAA2260-25G TCIAA2260-5G
4-Amino-3-nitropiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Amino-3-nitropiridina
Formula: C₅H₅N₃O₂
Número MDL: MFCD00160304
Núm. CAS: 1681-37-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c994f6f87e2a7517f3b94fe83317dfd535604b3a&vid=c994f6f87e2a7517f3b94fe83317dfd535604b3a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 203.0 to 207.0 deg-C