Benzocaína (Etilo 4-aminobenzoato) ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
A0271-25G A0271-500G
TCIAA0271-25GEA 16 EUR
TCIAA0271-25G TCIAA0271-500G
Benzocaína (Etilo 4-aminobenzoato) ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Benzocaína (Etilo 4-aminobenzoato)
Formula: C₉H₁₁NO₂
Pto. Ebullición: 310°C
Pto. de fusión: 89…90 °C
Pto. de inflamación: 112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007892
Núm. CAS: 94-09-7
EINECS: 202-303-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,01086
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e6afe5eae49882756638c3aa5fbd94a69d0810a&vid=6e6afe5eae49882756638c3aa5fbd94a69d0810a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 89.0 to 92.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency