4-Aminobenzoato de metilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Methyl 4-aminobenzoate

A0510-25G A0510-250G
TCIAA0510-25GEA 48 EUR
TCIAA0510-25G TCIAA0510-250G
4-Aminobenzoato de metilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Aminobenzoato de metilo
Formula: C₈H₉NO₂
Pto. Ebullición: 299 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 106…107 °C
Densidad: 1,216 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007891
Núm. CAS: 619-45-4
EINECS: 210-598-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7506819781a46720650ccc2c40a988aa655d653a&vid=7506819781a46720650ccc2c40a988aa655d653a&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR