Ácido 4-bromo-2,6-difluorobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B3447-5G
B3447-1G
TCIAB3447-5GEA
71
EUR
TCIAB3447-5G
TCIAB3447-1G
Ácido 4-bromo-2,6-difluorobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-bromo-2,6-difluorobenzoico
Formula:
C₇H₃BrF₂O₂ MW: 237 g/mol |
Número MDL:
MFCD03094085 Núm. CAS: 183065-68-1 EINECS: 457-940-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 200.0 to 204.0 deg-C |