4-Bromo-2-cloropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B2951-1G B2951-5G
TCIAB2951-1GEA 18 EUR
TCIAB2951-1G TCIAB2951-5G
4-Bromo-2-cloropiridina ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-2-cloropiridina
Formula: C₅H₃BrClN
MW: 192.44 g/mol
Pto. Ebullición: 70°C
Número MDL: MFCD03840756
Núm. CAS: 73583-37-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8441d9c0a5c225ae3f53d8d4eb933bca720a45f9&vid=8441d9c0a5c225ae3f53d8d4eb933bca720a45f9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 18.0 to 22.0 deg-C