4-Bromo-2-metilpiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3279-1G B3279-5G
TCIAB3279-1GEA 66 EUR
TCIAB3279-1G TCIAB3279-5G
4-Bromo-2-metilpiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Bromo-2-metilpiridina
Formula: C₆H₆BrN
Pto. Ebullición: 76°C
Pto. de inflamación: 79°C
Número MDL: MFCD03788196
Núm. CAS: 22282-99-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22cb8f3b16af1eea80963091534323f4b7b2038b&vid=22cb8f3b16af1eea80963091534323f4b7b2038b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %