Ácido 4-bromo-2-nitrobenzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)

Proveedor: TCI
Atención

B3810-25G B3810-5G
TCIAB3810-25GEA 147 EUR
TCIAB3810-25G TCIAB3810-5G
Ácido 4-bromo-2-nitrobenzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 4-bromo-2-nitrobenzoico
Formula: C₇H₄BrNO₄
MW: 246.02 g/mol
Número MDL: MFCD01013599
Núm. CAS: 99277-71-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=294c7b54343cc6fc3a08810531dcca51f0d1c906&vid=294c7b54343cc6fc3a08810531dcca51f0d1c906&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR