Cloruro de 4-bromobenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: p-Bromobenzoyl chloride
B0558-25G B0558-250G
TCIAB0558-25GEA 30 EUR
TCIAB0558-25G TCIAB0558-250G
Cloruro de 4-bromobenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 4-bromobenzoilo
Formula: C₇H₄BrClO
MW: 219.46 g/mol
Pto. Ebullición: 247°C
Pto. de fusión: 36
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000683
Núm. CAS: 586-75-4
EINECS: 209-580-1
UN: 3261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5f64575b6a4c7c698e902c9efb41dbc921b2f3f&vid=f5f64575b6a4c7c698e902c9efb41dbc921b2f3f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 41.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency