Cloruro de 4-clorobenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: p-Chlorobenzoyl chloride

C0141-25G C0141-500G C0141-100G
TCIAC0141-25GEA 16 EUR
TCIAC0141-25G TCIAC0141-500G TCIAC0141-100G
Cloruro de 4-clorobenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 4-clorobenzoilo
Formula: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Pto. Ebullición: 222°C
Pto. de fusión: 14…15 °C
Densidad: 1,377 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 118°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000686
Núm. CAS: 122-01-0
EINECS: 204-515-3
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5bdce95f35dfe4f54920f0b7a6c087c5191b7ee&vid=a5bdce95f35dfe4f54920f0b7a6c087c5191b7ee&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR