Isonicotinonitrilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C0457-25G C0457-500G C0457-100G
TCIAC0457-25GEA 16 EUR
TCIAC0457-25G TCIAC0457-500G TCIAC0457-100G
Isonicotinonitrilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Isonicotinonitrilo
Formula: C₆H₄N₂
Pto. Ebullición: 198°C
Pto. de fusión: 78…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006417
Núm. CAS: 100-48-1
EINECS: 202-856-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76c7e8875629ff891fd8d734771e105e0e3b047c&vid=76c7e8875629ff891fd8d734771e105e0e3b047c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency