Metil-4-piridilcetona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A0113-25G A0113-250G
TCIAA0113-25GEA 33 EUR
TCIAA0113-25G TCIAA0113-250G
Metil-4-piridilcetona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Metil-4-piridilcetona
Formula: C₇H₇NO
Pto. Ebullición: 214°C
Pto. de fusión: 14…16 °C
Densidad: 1,1009 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 104°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006433
Núm. CAS: 1122-54-9
EINECS: 214-350-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15b357eb4016faac725e17f27cff5daec9281a4f&vid=15b357eb4016faac725e17f27cff5daec9281a4f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %