4-Fluorobenzamida ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
F0279-25G F0279-5G
TCIAF0279-25GEA 131 EUR
TCIAF0279-25G TCIAF0279-5G
4-Fluorobenzamida ≥98.0% (by total nitrogen basis)
4-Fluorobenzamida
Formula: C₇H₆FNO
Pto. Ebullición: 287 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 155 °C
Densidad: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00007992
Núm. CAS: 824-75-9
EINECS: 212-535-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4780cb9a917bec9c2dfb6157fa68158e4d3f51d&vid=a4780cb9a917bec9c2dfb6157fa68158e4d3f51d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 157.0 deg-C