Cloruro de 4-fluorobenzoilo ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
F0213-25G F0213-500G F0213-100G
TCIAF0213-25GEA 21 EUR
TCIAF0213-25G TCIAF0213-500G TCIAF0213-100G
Cloruro de 4-fluorobenzoilo ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de 4-fluorobenzoilo
Formula: C₇H₄ClFO
Pto. Ebullición: 193°C
Pto. de fusión: 9 °C
Densidad: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 82°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000684
Núm. CAS: 403-43-0
EINECS: 206-961-4
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac778407ad243011fce6218904b88ea3773521a7&vid=ac778407ad243011fce6218904b88ea3773521a7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %