Cloruro de 4-heptilbenzoilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
H0792-25G H0792-5G
TCIAH0792-25GEA 654 EUR
TCIAH0792-25G TCIAH0792-5G
Cloruro de 4-heptilbenzoilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de 4-heptilbenzoilo
Formula: C₁₄H₁₉ClO
Pto. Ebullición: 196°C
Densidad: 1,002 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00000702
Núm. CAS: 50606-96-7
EINECS: 256-648-1
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9f0c2cacf780cfb1b67b1aaac1ed9614d7c5876&vid=a9f0c2cacf780cfb1b67b1aaac1ed9614d7c5876&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %