3-Buten-1-ol ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

Sinónimos: 1-Buten-4-ol

B0236-10ML B0236-25ML B0236-500ML
TCIAB0236-10MLEA 41 EUR
TCIAB0236-10ML TCIAB0236-25ML TCIAB0236-500ML
3-Buten-1-ol ≥98.0% (por GC)
3-Buten-1-ol
Formula: C₄H₈O
MW: 72.11 g/mol
Número MDL: MFCD00002959
Núm. CAS: 627-27-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1fe53d9af2cfbad5a64c087687323f8957b76e4&vid=c1fe53d9af2cfbad5a64c087687323f8957b76e4&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR