3-Metil-2-buten-1-ol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Metil-2-buten-4-ol
M0714-25ML M0714-500ML M0714-100ML
TCIAM0714-25MLEA 17 EUR
TCIAM0714-25ML TCIAM0714-500ML TCIAM0714-100ML
3-Metil-2-buten-1-ol ≥98.0% (por GC)
3-Metil-2-buten-1-ol
Formula: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Pto. Ebullición: 140°C
Pto. de fusión: –86 °C
Densidad: 0,848 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 53°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002916
Núm. CAS: 556-82-1
EINECS: 209-141-4
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f349b9e9b4ca9ed0b3ab1a8379163bd16de3ade2&vid=f349b9e9b4ca9ed0b3ab1a8379163bd16de3ade2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %