Butilo 4-hidroxibenzoato ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Hidroxibenzoato de butilo, Butilparabeno
H0210-25G
H0210-500G
TCIAH0210-25GEA
16
EUR
TCIAH0210-25G
TCIAH0210-500G
Butilo 4-hidroxibenzoato ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Butilo 4-hidroxibenzoato
Formula:
C₁₁H₁₄O₃ MW: 194.23 g/mol Pto. Ebullición: 156°C Pto. de fusión: 73 |
Número MDL:
MFCD00016478 Núm. CAS: 94-26-8 EINECS: 202-318-7 Índice Merck: 14,01584 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 69.0 to 72.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |