Propilo 4-hidroxibenzoato ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Propilparabeno, 4-Hidroxibenzoato de propilo
H0219-25G H0219-500G
TCIAH0219-25GEA 18 EUR
TCIAH0219-25G TCIAH0219-500G
Propilo 4-hidroxibenzoato ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Propilo 4-hidroxibenzoato
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180.2 g/mol
Pto. Ebullición: 292
Pto. de fusión: 95
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002354
Núm. CAS: 94-13-3
EINECS: 202-307-7
Índice Merck: 14,07866
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ac96bbf572a32a0248564b188b3ebe6aa2bf90f&vid=5ac96bbf572a32a0248564b188b3ebe6aa2bf90f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 96.0 to 99.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency