Ácido indol-4-carboxilico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
I0722-1G I0722-5G
TCIAI0722-1GEA 84 EUR
TCIAI0722-1G TCIAI0722-5G
Ácido indol-4-carboxilico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido indol-4-carboxilico
Formula: C₉H₇NO₂
MW: 161.16 g/mol
Número MDL: MFCD00009739
Núm. CAS: 2124-55-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f24d18788e0a7937c9d149bf5c86258792b74a1&vid=4f24d18788e0a7937c9d149bf5c86258792b74a1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 209.0 to 213.0 deg-C