Cloruro de 4-iodobenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
p-Iodobenzoyl chloride
I0508-25G
I0508-5G
TCIAI0508-25GEA
153
EUR
TCIAI0508-25G
TCIAI0508-5G
Cloruro de 4-iodobenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 4-iodobenzoilo
Formula:
C₇H₄ClIO MW: 266,47 g/mol Pto. Ebullición: 100°C Pto. de fusión: 63…65 °C |
Número MDL:
MFCD00001058 Núm. CAS: 1711-02-0 EINECS: 216-974-7 UN: 3261 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 63.0 to 67.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...