4-Metil-1-pentanol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Methylpentan-1-ol
M0775-10ML M0775-25ML
TCIAM0775-10MLEA 92 EUR
TCIAM0775-10ML TCIAM0775-25ML
4-Metil-1-pentanol ≥99.0% (por GC)
4-Metil-1-pentanol
Formula: C₆H₁₄O
MW: 102.18 g/mol
Pto. Ebullición: 152°C
Pto. de fusión: -70
Pto. de inflamación: 57°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002962
Núm. CAS: 626-89-1
EINECS: 210-969-3
UN: 1987
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dec76bd2644fb6e330ce16bd5dc3d9491c2ed70&vid=1dec76bd2644fb6e330ce16bd5dc3d9491c2ed70&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %