(±)-4-Metil-2-pentanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (±)-Methyl isobutyl carbinol
M0386-25ML M0386-500ML
TCIAM0386-25MLEA 16 EUR
TCIAM0386-25ML TCIAM0386-500ML
(±)-4-Metil-2-pentanol ≥98.0% (por GC)
(±)-4-Metil-2-pentanol
Formula: C₆H₁₄O
MW: 102.18 g/mol
Pto. Ebullición: 132°C
Pto. de fusión: –90°C
Pto. de inflamación: 43°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004550
Núm. CAS: 108-11-2
EINECS: 203-551-7
UN: 2053
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e7725cef1d9497ed2cdd7b577628569163da73c&vid=0e7725cef1d9497ed2cdd7b577628569163da73c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid