4-Metilpiperidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
P0445-25ML P0445-500ML
TCIAP0445-25MLEA 30 EUR
TCIAP0445-25ML TCIAP0445-500ML
4-Metilpiperidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Metilpiperidina
Formula: C₆H₁₃N
Pto. Ebullición: 127°C
Pto. de fusión: –4 °C
Densidad: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 9°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006005
Núm. CAS: 626-58-4
EINECS: 210-954-1
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21546175ebbda609cc97781cfc54b275f6212549&vid=21546175ebbda609cc97781cfc54b275f6212549&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %