Cloruro de tolueno-p-sulfonilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Cloruro de tolueno-4-sulfonilo, Cloruro de tosilo
T0272-25G T0272-500G
TCIAT0272-25GEA 32 EUR
TCIAT0272-25G TCIAT0272-500G
Cloruro de tolueno-p-sulfonilo ≥99.0% (por GC)
Cloruro de tolueno-p-sulfonilo
Formula: C₇H₇ClO₂S
MW: 190,65 g/mol
Pto. Ebullición: 146°C
Pto. de fusión: 67 °C
Densidad: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007450
Núm. CAS: 98-59-9
EINECS: 202-684-8
UN: 3261
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,09534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7fec69b58306b376f4f4ba40d46deabe56fa9381&vid=7fec69b58306b376f4f4ba40d46deabe56fa9381&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C