4-Metilimidazol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-Metil-1H-imidazol
M0636-25G M0636-500G M0636-100G
TCIAM0636-25GEA 19 EUR
TCIAM0636-25G TCIAM0636-500G TCIAM0636-100G
4-Metilimidazol ≥98.0% (por GC)
4-Metilimidazol
Formula: C₄H₆N₂
MW: 82,11 g/mol
Pto. Ebullición: 263°C
Densidad: 1,0416 g/cm³ (14.3 °C)
Número MDL: MFCD00005201
Núm. CAS: 822-36-6
EINECS: 212-497-3
UN: 3263
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4329e38c72e5243831bf2d392af9be3f92504d07&vid=4329e38c72e5243831bf2d392af9be3f92504d07&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency