Cloruro de 4-nitrobenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Cloruro de p-nitrobenzoilo
N0176-25G N0176-500G
TCIAN0176-25GEA 17 EUR
TCIAN0176-25G TCIAN0176-500G
Cloruro de 4-nitrobenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 4-nitrobenzoilo
Formula: C₇H₄ClNO₃
MW: 185.57 g/mol
Pto. Ebullición: 128°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007345
Núm. CAS: 122-04-3
EINECS: 204-517-4
UN: 3261
ADR: 8 II
Índice Merck: 14,06589
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e336ee685243ead2a12eb2041ec21c6bae13877&vid=5e336ee685243ead2a12eb2041ec21c6bae13877&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 75.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity