Ácido isonicotínico ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ácido 4-piridincarboxílico, Ácido piridina-4-carboxílico
I0207-25G I0207-500G
TCIAI0207-25GEA 16 EUR
TCIAI0207-25G TCIAI0207-500G
Ácido isonicotínico ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido isonicotínico
Formula: C₆H₅NO₂
MW: 123,11 g/mol
Pto. Ebullición: 396 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 315°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006429
Núm. CAS: 55-22-1
EINECS: 200-228-2
Índice Merck: 14,05187
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d3a1153ec3f01fec0c4c009a47f21ccd7f26c28&vid=9d3a1153ec3f01fec0c4c009a47f21ccd7f26c28&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %