5-Aminopentan-1-ol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 5-Amino-1-pentanol
A0875-25G A0875-250G
TCIAA0875-25GEA 91 EUR
TCIAA0875-25G TCIAA0875-250G
5-Aminopentan-1-ol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
5-Aminopentan-1-ol
Formula: C₅H₁₃NO
MW: 103.16 g/mol
Pto. Ebullición: 222°C
Pto. de fusión: 36
Pto. de inflamación: 65°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008237
Núm. CAS: 2508-29-4
EINECS: 219-718-2
UN: 1759
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e9b7264d61735de26d7d08be7ce88850c1010ac&vid=2e9b7264d61735de26d7d08be7ce88850c1010ac&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %