5-Bromoindol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-1H-indole
B1738-25G B1738-5G
TCIAB1738-25GEA 65 EUR
TCIAB1738-25G TCIAB1738-5G
5-Bromoindol ≥99.0% (por GC)
5-Bromoindol
Formula: C₈H₆BrN
Pto. de fusión: 90…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005670
Núm. CAS: 10075-50-0
EINECS: 233-208-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33e24d29fe7a7a517493e21ae2da4845393cf6a2&vid=33e24d29fe7a7a517493e21ae2da4845393cf6a2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C