5-Bromopirimidina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B2229-25G
B2229-5G
TCIAB2229-25GEA
194
EUR
TCIAB2229-25G
TCIAB2229-5G
5-Bromopirimidina ≥98.0% (por GC)
5-Bromopirimidina
Formula:
C₄H₃BrN₂ Pto. Ebullición: 168°C Pto. de fusión: 75…76 °C |
Número MDL:
MFCD00006117 Núm. CAS: 4595-59-9 EINECS: 224-992-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 72.0 to 76.0 deg-C |