5-Cloro-1-pentino ≥96.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

C1522-25ML C1522-5ML
TCIAC1522-25MLEA 167 EUR
TCIAC1522-25ML TCIAC1522-5ML
5-Cloro-1-pentino ≥96.0% (por GC)
5-Cloro-1-pentino
Formula: C₅H₇Cl
MW: 102,56 g/mol
Pto. Ebullición: 113°C
Densidad: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 15°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00001014
Núm. CAS: 14267-92-6
EINECS: 238-159-5
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc04264b4e710d457b33d5e008064043677215a0&vid=dc04264b4e710d457b33d5e008064043677215a0&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR