Indol-5-carbonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1H-Indole-5-carbonitrile, 5-Cyanoindole, 5-Cyano-1H-indole
C1491-1G C1491-25G C1491-5G
TCIAC1491-1GEA 29 EUR
TCIAC1491-1G TCIAC1491-25G TCIAC1491-5G
Indol-5-carbonitrilo ≥98.0% (por GC)
Indol-5-carbonitrilo
Formula: C₉H₆N₂
Pto. de fusión: 106…108 °C
Número MDL: MFCD00005669
Núm. CAS: 15861-24-2
EINECS: 239-986-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ac0ffd70e1f00e70589b1ceca8207b8b5c38c36&vid=3ac0ffd70e1f00e70589b1ceca8207b8b5c38c36&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 108.0 deg-C