Ácido 5-hexinoico ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
H0882-25G H0882-5G
TCIAH0882-25GEA 278 EUR
TCIAH0882-25G TCIAH0882-5G
Ácido 5-hexinoico ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 5-hexinoico
Formula: C₆H₈O₂
Pto. Ebullición: 124°C
Pto. de fusión: 41 °C
Densidad: 1,0372 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00066346
Núm. CAS: 53293-00-8
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fedb1284951b43397b5539bd448dc62a7dcdb644&vid=fedb1284951b43397b5539bd448dc62a7dcdb644&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %