4-Pentin-1-ol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Pentyn-5-ol
P0817-25ML P0817-5ML
TCIAP0817-25MLEA 124 EUR
TCIAP0817-25ML TCIAP0817-5ML
4-Pentin-1-ol ≥96.0% (por GC)
4-Pentin-1-ol
Formula: C₅H₈O
MW: 84.12 g/mol
Pto. Ebullición: 155°C
Pto. de inflamación: 62°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002974
Núm. CAS: 5390-04-5
EINECS: 226-383-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc1f60fd28668ee3134a980190cd6b6282952066&vid=dc1f60fd28668ee3134a980190cd6b6282952066&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %