Ácido indol-5-carboxilico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
I0029-1G I0029-5G
TCIAI0029-1GEA 27 EUR
TCIAI0029-1G TCIAI0029-5G
Ácido indol-5-carboxilico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido indol-5-carboxilico
Formula: C₉H₇NO₂
Pto. de fusión: 211…213 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00005678
Núm. CAS: 1670-81-1
EINECS: 216-799-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ecd479462ebead7502e0a9b4731b51403c7d552&vid=2ecd479462ebead7502e0a9b4731b51403c7d552&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 209.0 to 214.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency