Ácido 5-metilhexanoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
M1142-25ML M1142-5ML
TCIAM1142-25MLEA 147 EUR
TCIAM1142-25ML TCIAM1142-5ML
Ácido 5-metilhexanoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 5-metilhexanoico
Formula: C₇H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 216°C
Pto. de inflamación: 102°C
Número MDL: MFCD00036494
Núm. CAS: 628-46-6
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fa06ab01dcdf7eab42aad63e6609a48714e549e&vid=2fa06ab01dcdf7eab42aad63e6609a48714e549e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %