5-Metilindol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Methyl-1H-indole
M0348-1G M0348-5G
TCIAM0348-1GEA 27 EUR
TCIAM0348-1G TCIAM0348-5G
5-Metilindol ≥99.0% (por GC)
5-Metilindol
Formula: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Pto. Ebullición: 100°C
Pto. de fusión: 60 °C
Densidad: 1,0202 g/cm³ (78.3 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005680
Núm. CAS: 614-96-0
EINECS: 210-400-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=766616918ca8191c9d7b6c9e5f2e7907961a4cc1&vid=766616918ca8191c9d7b6c9e5f2e7907961a4cc1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 58.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency