Púrpura de bromocresol ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
B0580-1G B0580-25G
TCIAB0580-1GEA 22 EUR
TCIAB0580-1G TCIAB0580-25G
Púrpura de bromocresol ≥97.0% (by HPLC)
Púrpura de bromocresol
Formula: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
Pto. de fusión: 242 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011681
Núm. CAS: 115-40-2
EINECS: 204-087-8
Índice Merck: 14,01387
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c900df847e0adb7b4e44259555455f37b474eec7&vid=c900df847e0adb7b4e44259555455f37b474eec7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Absorbance min. 0.540 (5mg/L, pH 7.2 buffer sol., 588.0 to 592.0 nm)
Solubility in EtOH (50vol%) almost transparency
Transition interval (pH) (yellow)5.2 to 6.8 (purple)