6-Aminohexan-1-ol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A1027-25G
A1027-5G
TCIAA1027-25GEA
134
EUR
TCIAA1027-25G
TCIAA1027-5G
6-Aminohexan-1-ol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
6-Aminohexan-1-ol
Formula:
C₆H₁₅NO Pto. Ebullición: 225°C Pto. de fusión: 53…55 °C |
Número MDL:
MFCD00008241 Núm. CAS: 4048-33-3 EINECS: 223-748-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 54.0 to 59.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |