Ácido 6-aminocaproico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 6-aminohexanoico, H-Eahx-OH
A0312-25G
A0312-500G
TCIAA0312-25GEA
45
EUR
TCIAA0312-25G
TCIAA0312-500G
Ácido 6-aminocaproico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 6-aminocaproico
Formula:
C₆H₁₃NO₂ MW: 131,17 g/mol Pto. Ebullición: 257 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 204°C Pto. de inflamación: 207 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008238 Núm. CAS: 60-32-2 EINECS: 200-469-3 Índice Merck: 14,00432 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)