6-Bromo-1-hexanol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Bromohexan-1-ol, Hexamethylene bromohydrin, 1-Bromo-6-hydroxyhexane
B1822-25G B1822-5G
TCIAB1822-25GEA 94 EUR
TCIAB1822-25G TCIAB1822-5G
6-Bromo-1-hexanol ≥95.0% (por GC)
6-Bromo-1-hexanol
Formula: BrH₂C(CH₂)₄CH₂OH
MW: 181.07 g/mol
Pto. Ebullición: 114°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002983
Núm. CAS: 4286-55-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91105080a1df94281774d72ca2656e496ebd9e54&vid=91105080a1df94281774d72ca2656e496ebd9e54&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %