Indol-6-carbonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1H-Indol-6-carbonitrilo, 6-Cyanoindol, 6-Cyano-1H-indol
C2084-25G C2084-5G
TCIAC2084-25GEA 401 EUR
TCIAC2084-25G TCIAC2084-5G
Indol-6-carbonitrilo ≥98.0% (por GC)
Indol-6-carbonitrilo
Formula: C₉H₆N₂
MW: 142,16 g/mol
Número MDL: MFCD00016732
Núm. CAS: 15861-36-6
EINECS: 239-988-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a14474884ae6101459106f09d0f6b884f681ffd&vid=8a14474884ae6101459106f09d0f6b884f681ffd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C