6-Fluoroindol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
F0352-1G
F0352-5G
TCIAF0352-1GEA
35
EUR
TCIAF0352-1G
TCIAF0352-5G
6-Fluoroindol ≥98.0% (por GC)
6-Fluoroindol
Formula:
C₈H₆FN Pto. de fusión: 72…77 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00056933 Núm. CAS: 399-51-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 75.0 to 78.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |