5-Hexen-1-ol ≥97.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

H0653-10ML H0653-25ML H0653-250ML
TCIAH0653-10MLEA 28 EUR
TCIAH0653-10ML TCIAH0653-25ML TCIAH0653-250ML
5-Hexen-1-ol ≥97.0% (por GC)
5-Hexen-1-ol
Formula: C₆H₁₂O
Pto. Ebullición: 157°C
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 47°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002981
Núm. CAS: 821-41-0
EINECS: 212-477-4
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9de355d30db7aa1f4d55e2b0090d652420f2fb21&vid=9de355d30db7aa1f4d55e2b0090d652420f2fb21&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR