5-Hexin-1-ol ≥95.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

H0687-25ML H0687-5ML
TCIAH0687-25MLEA 220 EUR
TCIAH0687-25ML TCIAH0687-5ML
5-Hexin-1-ol ≥95.0% (por GC)
5-Hexin-1-ol
Formula: C₆H₁₀O
Pto. Ebullición: 75°C
Pto. de inflamación: 70°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002980
Núm. CAS: 928-90-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=deb2559bf84ebebf3c0d74a23911b56828291fc0&vid=deb2559bf84ebebf3c0d74a23911b56828291fc0&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR